Merck
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-Methylbenzyl)hydroxylamine oxalate salt
≥96%
Synonim(y):
R)-N-Hydroxy-α-methyl-benzenemethanamine ethanedioate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Formularz
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
Klucz InChI
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)