Merck
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
Synonim(y):
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
1922146
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.5% (GC)
97%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)