Kluczowe dokumenty
690198
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Próba
≥98.0% (GC)
producent / nazwa handlowa
Lonza Ltd
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?