Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 27 440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%vapor density
6.6 (vs air)
Quality Segment
assay
≥91.0% (GC)
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Arxada quality, ≥91.0% (GC) | description Arxada quality, ≥98% (GC) | description redist., ≥97.0% (HPLC) | description technical, ≥95% (HPLC) |
| assay ≥91.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 265-270 °C (lit.) | bp 265-270 °C (lit.) | bp 265-270 °C (lit.) | bp 265-270 °C (lit.) |
| density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.11 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.531, n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.520-1.540 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoylacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?