Przejdź do
12980
Ethyl benzoylacetate
redist., ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-295-3
Beilstein/REAXYS Number:
389944
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.6 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
quality
redist.
refractive index
n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.531
bp
265-270 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl benzoylacetate (Benzoylacetic acid ethyl ester) was used to prepare ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate[1]. It was also used to synthesize iodonium ylides[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12990689963690082
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥91.0% (GC)
solubility
H2O: insoluble, diethyl ether: miscible, alcohol: miscible
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.531
refractive index
n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.520-1.540
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
quality
redist.
quality
-
quality
Arxada quality
quality
Arxada quality
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoylacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)