Merck
689793
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Postać
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97.5%
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
Klucz InChI
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)