Merck
689726
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (R)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Beilstein:
10537871
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D -24.0±1.0°, c = 0.5 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477-1.479
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
OGCCBDIYOAFOGK-MRVPVSSYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)