Kluczowe dokumenty
689661
(1S,2S)-(+)-Norpseudoephedrine
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
(+)-Cathine, (+)-Pseudonorephedrine, (1S,2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, D-(+)-Norpseudoephedrine
About This Item
Próba
≥98.0% (NT)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D +34.0±2.0°, c = 3.5 in ethanol
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9+/m0/s1
Klucz InChI
DLNKOYKMWOXYQA-IONNQARKSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)