Merck
689602
Sigma-Aldrich
4-(Triphenylphosphonio)butane-1-sulfonate
99%
Synonim(y):
Triphenyl-(4-sulfo-butyl)-phosphonium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.46
Beilstein:
4018406
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.5% (HPLC)
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ślady anionów
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
Klucz InChI
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Sulfonyl-functionalized ionic liquids
  • Prostaglandins containing a sulfo group
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)