Merck
689564
Sigma-Aldrich
Potassium N-chloro-p-toluenesulfonamide
anhydrous, ≥98.0%
Synonim(y):
N-Chloro-4-methyl-benzenesulfonamide potassium salt, Chloramine T potassium salt, anhydrous
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClKNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
jakość
anhydrous
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
strata
≤0.5% loss on drying
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Zastosowanie
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)