Merck
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.5% (GC)
97%
Formularz
crystals
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥97.5%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)