Merck
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonim(y):
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
Lonza quality
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Lonza Ltd
stężenie
96.0-100.3 % (w/w) (T)
kolor
white to yellow
mp
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
Klucz InChI
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)