Merck
68902
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23F3N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.39
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)