Merck
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Beilstein:
4175952
Numer MDL:
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=C1CC1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)