Merck
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
0.930 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
187.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)