Merck
688010
Sigma-Aldrich
Poly[(1,4-divinylenephenylene)(2,4,6-triisopropylphenylborane)]
Synonim(y):
Boramer-T01, Poly(1,4-divinylenephenylene tripylborane)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
masa cząsteczkowa
average Mn ~1379
mp
103-112 °C
fluorescencja
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
Zastosowanie
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
Informacje prawne
Manufactured by TDA research, Inc.
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)