Merck
687812
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube array, multi-walled
vertically aligned on copper wafer substrate
Synonim(y):
CNT array, MWCNT array
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Materiały
copper (wafer)
Próba
>99.9% carbon basis
Formularz
(1cm X 1cm X 0.05cm high conductivity low-oxygen copper substrate)
skład
Carbon, >99.9% (structured (sp2) carbon. <0.1% amorphous (sp3) carbon.)
śr. × dł.
100 nm × 30 μm , ±10%
pokrycie powierzchni
surface coverage ~2 × 109 CNT/cm2 ~20/μm2
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Multi walled carbon nanotubes (MWNTs, CNTs) was prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD). The CNTs formed can be formed in bundles over a catalyst support or in patterns over substrates.1 Each MWCNT is tipped with nickel-catalyst particles with diameters equal to the diameter of the nanotube.
Zastosowanie
High quality CNT arrays suitable for nanoelectronics
Cechy i korzyści
Each MWCNT is tipped with nickel-carbide particle with diameter equal to diameter of the nanotube.
Opakowanie
Packaged in Vacuum Release (VR) Trays. See Technical bulletin AL-237.
Uwaga dotycząca przygotowania
Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) Method
Informacje prawne
Vacuum Release is a trademark of Gel-Pak
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)