Merck
687677
Sigma-Aldrich
Benzisothiazolinone-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H515NOS
Masa cząsteczkowa:
152.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
mp
158 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C1[15NH]SC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)/i8+1
Klucz InChI
DMSMPAJRVJJAGA-VJJZLTLGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)