Merck
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
Synonim(y):
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)