Merck
687251
Sigma-Aldrich
Tris[4-(5-dicyanomethylidenemethyl-2-thienyl)phenyl]amine
97%
Synonim(y):
TDCV-TPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H21N7S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
719.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
400 °C
fluorescencja
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
Energia orbitalna
HOMO 6 eV 
LUMO 4.2 eV 
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 1.7 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.76 V
  • Fill Factor (FF): 0.27
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 0.4 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
  • Short-circuit current density (Jsc): 4.59 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 1.15 V
  • Fill Factor (FF): 0.28
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.85 %
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 3.65 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.96 V
  • Fill Factor (FF): 0.29
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 1.02 %
ciąg SMILES
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
Klucz InChI
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isotropic organic semiconductor for OPV′s and OLED′s. TDCV-TPA is soluble in a large variety of organic solvents and can be used for the fabrication of heterojunction solar cells with high open-circuit voltage (1.15V), efficiency close to 2% and longer ambient condition lifetimes than cells based on poly(alkylthiophenes). The compound absorbs at 509nm (in CH2Cl2 solution) and 538nm as thin film. It can be used as high spectral purity luminophore in LED′s, emitting red light at 658nm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cravino, A.; Leriche, P.; Aleveque, O.; Roncali, J.
Advanced Materials, 18, 3033-3033 (2006)
Sophie Roquet et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(10), 3459-3466 (2006-03-09)
Star-shaped molecules based on a triphenylamine core derivatized with various combinations of thienylenevinylene conjugated branches and electron-withdrawing indanedione or dicyanovinyl groups have been synthesized. UV-vis absorption and fluorescence emission data show that the introduction of the electron-acceptor groups induces an