Merck
687030
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-2-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7BrClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
147-151 °C
ciąg SMILES
Clc1ncc(cc1C=O)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H7BrClNO/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(7-16)12(14)15-6-9/h1-7H
Klucz InChI
ONLSOUWWZPSWCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)