Merck
686999
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D14
Masa cząsteczkowa:
148.30
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
97 atom % D
assay
96% (CP)
bp
184 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F
flash_point_c
55 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)