686344
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
95%
Synonim(y):
2-Oxo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane, 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholan-2-ol, HASPO-1, Phosphonic acid pinacol ester, Pinacol phosphonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-106 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC1(C)O[PH](=O)OC1(C)C
InChI
1S/C6H13O3P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h10H,1-4H3
Klucz InChI
QPONEGYFSLRCLJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Preligand in palladium-catalyzed Kumada cross-coupling reactions of aryl tosylates with Grignard reagents
- Catalyst for reversible chain transfer polymerizations
Reactant for:
- Synthesis of oxapalladacycle as catalyst for Markovnikov-type addition
- Preparation of palladium(II) complexes as catalysts for Heck cross-coupling reactions
- Preparation of palladium catalysts for asymmetric hydrogenation of a-keto phosphonates
- Hydrophosphorylation of alkenes, dienes and enynes in the presence of rhodium catalysts
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3