Merck
685682
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H31N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
224-229 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
Klucz InChI
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OLED electron transporter material.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study