Merck
684635
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBrCl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
272-305-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI key
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
SMILES string
Clc1ncnc(Cl)c1Br
assay
97%
form
solid
mp
77-81 °C
functional group
bromo, chloro
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)