Merck
684597
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-13C6,d5-alanine
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-phenyl-13C6,d5-propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
13C6D5CH2CH(NH2)COOH
Masa cząsteczkowa:
176.18
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Formularz
solid
mp
266-267 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c](CC(N)C(O)=O)[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,7+1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-HIHZHEAUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)