Merck
684570
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Synonim(y):
2-(2-Bromophenyl)-6-butyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21BBrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-97 °C
ciąg SMILES
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-6-4-5-7-14(13)16/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
Klucz InChI
OLNVCXQNTXWSKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)