Merck
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
Synonim(y):
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
41-46 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
Klucz InChI
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)