Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4171
density
1.226 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)6(12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H2
InChI key
BCJUMGSHTLYECD-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
- Photoreactive probes that differentiate the binding sites of noncompetitive GABA receptor antagonists
- Photoactive a-mannosides and mannosyl peptides
- Inactivators of human cytochrome P450 2B6
- Photoaffinity labeled fusidic acid analogues
- Hydroxyamides as anticonvulsants
- ET-18-OCH3 with antiproliferative properties
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.1 °F
flash_point_c
76.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?