Merck
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
Synonim(y):
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrFO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
Beilstein:
3240536
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
gęstość
1.5983 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)