Merck
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.21
Beilstein:
6274744
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp
103-105 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Inne uwagi
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)