Merck
682470
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
170-176 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)