Merck
682233
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
96%
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3O)C6H4Si(CH3)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5673
gęstość
1.0297 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1ccccc1[Si](C)(C)[Si](C)(C)c2ccccc2OC
InChI
1S/C18H26O2Si2/c1-19-15-11-7-9-13-17(15)21(3,4)22(5,6)18-14-10-8-12-16(18)20-2/h7-14H,1-6H3
Klucz InChI
GTVBFJHBCZGREK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
The lithium reagent derived from this disilane can be used to install a C-Si bond, easily cleaved by Tamao-Fleming oxidation.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T W Lee et al.
Organic letters, 3(21), 3337-3339 (2001-10-12)
[structure: see text]. The new silyllithium reagent 1 and the corresponding cyanocuprate 3 are readily generated under optimal conditions and are useful for the formation of C-Si bonds. Tamao-Fleming oxidation of such C-Si bonds can be effected under very mild