Merck
682004
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-(2-quinolinylmethyl)formamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
57-62 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(Cc1ccccc1)Cc2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H16N2O/c21-14-20(12-15-6-2-1-3-7-15)13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)19-17/h1-11,14H,12-13H2
Klucz InChI
UCIKFROUISXGMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)