Merck
681903
Sigma-Aldrich
Indoline-7-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
46-50 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2CCNc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-3,6,10H,4-5H2
Klucz InChI
SJROBXXAXJAJOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful starter in indoline chemistry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic Syntheses, 73, 85-85 (1996)
Organic Syntheses, 9, 124-124 (1998)