Merck
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-butyl-Phe-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Boc-4-tert-butyl-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)