Merck
681679
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-6-methoxypyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
46-50 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(N)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-5-3-2-4(8)6(7)9-5/h2-3H,8H2,1H3
Klucz InChI
AOGGRVIJAHZLFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)