Merck
681652
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
97%
Synonim(y):
6-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1-indenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496
bp
76-78 °C/0.2 mmHg
gęstość
1.321 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)7-3-1-6-2-4-9(14)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Klucz InChI
IGDFHUWAXWFKMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)