Merck
68101
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonim(y):
EMIM Otf
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11F3N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for catalysis
Próba
≥98.5% (T)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
gęstość
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤5 mg/kg
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
425.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
218.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)