Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3120,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.479
bp
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI key
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reactivity: thiol reactive, reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 92-93 °C/25 mmHg (lit.) | bp 86 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.479, n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.440 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.534 |
| density 1.101 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.922 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.397 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.109 g/mL at 25 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?