Merck
680672
Sigma-Aldrich
2,4-Dipropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
121-127 °C
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)