Merck
680524
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Synonim(y):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BClF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Klucz InChI
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
May contain varying amounts of anhydride.
Reactant for:
  • Synthesis of aryl- and hetarylfurocoumarins via Suzuki reaction
  • Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
  • Preparation of xanthines via one-pot coupling with diaminouracil
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)