Merck
680478
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Synonim(y):
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
126-130 °C
ciąg SMILES
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
Klucz InChI
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3