Merck
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536
bp
114-116 °C/14 mmHg
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)