Merck
679976
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-acetic acid
97%
Synonim(y):
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
110-114 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
Klucz InChI
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)