Merck
679739
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-methylimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
105-109 °C
ciąg SMILES
Cn1cncc1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves