Merck
679526
Sigma-Aldrich
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
Synonim(y):
QuadraSil® Mercaptopropyl
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
zakres etykietowania
1.0-1.5 mmol/g loading
Zastosowanie
  • Metal scavenger
  • Used for catalytic Suzuki-Miyaura reaction inhibition by entraining catalytic palladium nanoparticles
Metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
Informacje prawne
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)