Merck
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-oxopiperazine
97%
Synonim(y):
1-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-3-oxopiperazine, 4-Fmoc-2-oxopiperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
124 °C
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
Klucz InChI
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)