Merck
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
Synonim(y):
2-Methyl-3-furoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5052
tw
59-61 °C/12 mmHg
gęstość
1.239 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
169.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges