Merck
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluoromethyl)propionic acid
85%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-α-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
85%
mp
61-66 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
Klucz InChI
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3